2-Propanol, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00993.1000
1.00993.2500
1.00993.1000EA
2000
CZK
1.00993.1000
1.00993.2500
2-Propanol, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
2-Propanol
Vzorec:
(CH₃)₂CHOH Bod varu: 82 °C (1013 hPa) Bod tání: –89 °C Hustota: 0,786 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS číslo: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
|
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -89.5 °C |
Molar Mass | 60.1 g/mol |
Boiling Point | 82.4 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 43 hPa (20 °C) |
Flash Point | 12 °C |
Refractive Index | 1.378 |
Explosion Limit | 2 - 13.4%(V) |
Density | 0.786 g/cm³ (20 °C) |
pH | (H₂O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 425 °C |
Evaporation Number | 11 |
Water Absorption | 1000 g/kg |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |