Tisk…
2-Propanol, extra dry 99.8%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
326961000 326960010 326960025
326961000.EA 2240 CZK
326961000. 326960010. 326960025.
2-Propanol, extra dry 99.8%, AcroSeal®
2-Propanol
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
Bod varu: 81…83 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,785 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011674
CAS číslo: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %