Tisk…
2-Propanol-[D₈] 99+ atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
174850050 174850250
ACRO174850050EA 4860 CZK
ACRO174850050 ACRO174850250
2-Propanol-[D₈] 99+ atom % D for NMR spectroscopy
2-Propanol-[D₈]
Vzorec: D₃CCD(OD)CD₃
Bod varu: 82 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044341
CAS číslo: 22739-76-0
EINECS: 245-189-2
UN: 1219
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥99.0 %
GC ≥98.5 % (sum of isomers)