(±)-2-Decanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
L05688.06
L05688.14
L05688.06EA
1010
CZK
L05688.06
L05688.14
(±)-2-Decanol ≥98%
(±)-2-Decanol
Purity: 98%
CAS No.: 1120-06-5
Molecular Formula: C10H22O
Formula Weight: 158.29
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -5°
Boiling Point: 211°
Beilstein Reference: 1719664
MDL No.: MFCD00004594
Vzorec:
C₁₀H₂₂O Bod varu: 211 °C Bod tání: –5 °C Hustota: 0,825 Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004594 CAS číslo: 1120-06-5 EINECS: 214-296-6 |