Tisk…
(±)-2-Decanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (±)-Methyl octyl carbinol, (±)-2-Hydroxy decane, 2-Decanol, (±)-Octyl methyl carbinol
331600050 331600250
ACRO331600050EA 912 CZK
ACRO331600050 ACRO331600250
(±)-2-Decanol 98%
(±)-2-Decanol
Vzorec: C₁₀H₂₂O
Bod varu: 211 °C (1013 hPa)
Bod tání: –5 °C
Hustota: 0,82 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004594
CAS číslo: 1120-06-5
EINECS: 214-296-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %