Tisk…
1-Undecanol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Undecyl alcohol, Undecyl alcohol, Undecan-1-ol, Decyl carbinol, 1-Hydroxy undecane
140681000 140685000
ACRO140681000EA 1240 CZK
ACRO140681000 ACRO140685000
1-Undecanol 98%
1-Undecanol
Vzorec: C₁₁H₂₄O
MW: 172,31 g/mol
Bod varu: 146 °C (30 mmHg)
Bod tání: 11 °C
Hustota: 0,831 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004751
CAS číslo: 112-42-5
EINECS: 203-970-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.829 to 0.833