1-Tetradecanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08146.0100
8.08146.1000
8.08146.0100EA
1010
CZK
8.08146.0100
8.08146.1000
1-Tetradecanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Tetradecanol
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH Bod varu: 289 °C (1013 hPa) Bod tání: 37…39 °C Hustota: 0,8 g/cm³ (60 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004757 CAS číslo: 112-72-1 EINECS: 204-000-3 Merck Index: 13,06361 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 36 - 39 °C |
Molar Mass | 214.39 g/mol |
Boiling Point | 277 - 288 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 145 °C |
Refractive Index | 1.4346 (50 °C, 589 nm) |
Density | 0.8 g/cm3 (60 °C) |
Ignition Point | 240 °C |