1-Tetradecanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Tetradecyl alcohol, 1-Hydroxy tetradecane, Myristyl alcohol
A19638.0E
A19638.22
A19638.36
A19638.0EEA
5260
CZK
A19638.0E
A19638.22
A19638.36
1-Tetradecanol ≥97%
1-Tetradecanol
Purity: 97+%
CAS No.: 112-72-1
Molecular Formula: CH3(CH2)12CH2OH
Formula Weight: 214.39
Flash Point: 141°(285°F)
Melting Point: 37-40°
Boiling Point: 289°
Beilstein Reference: 1742652
Merck Reference: 14,6334
MDL No.: MFCD00004757
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH MW: 214,39 g/mol Bod varu: 289 °C Bod tání: 37…40 °C Hustota: 0,823 Bod vzplanutí: 141 °C (285 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004757 CAS číslo: 112-72-1 EINECS: 204-000-3 Merck Index: 14,6334 |