Tisk…
1-Tetradecanol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Tetradecyl alcohol, 1-Hydroxy tetradecane, Myristyl alcohol
180730250 180730050 180731000 180735000
ACRO180730250EA 1110 CZK
ACRO180730250 ACRO180730050 ACRO180731000 ACRO180735000
1-Tetradecanol 99%
1-Tetradecanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
MW: 214,39 g/mol
Bod varu: 289 °C (760 mmHg)
Bod tání: 37…40 °C
Hustota: 0,8 g/cm³ (60 °C)
Bod vzplanutí: 145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004757
CAS číslo: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06361
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry substance)