Tisk…
1-Propanol, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
M-Clarity™ quality level = MQ100
96566-10ML-F 96566-5ML-F
96566-10ML-FEA 12690 CZK
96566-10ML-F 96566-5ML-F
1-Propanol, Supelco®
1-Propanol
Vzorec: H₃CCH₂CH₂OH
Bod varu: 97 °C (1013 hPa)
Bod tání: –127 °C
Hustota: 0,8053 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002941
CAS číslo: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce4d0cad53f180e9772a3503dfcde3eacf5c5940&vid=aa6e7c47873264a837a356f6c99c07a1af5c4e09&prid=web&clid=SAPDAM