1-Propanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
20858.293EA
1650
CZK
20858.293
20858.362
20858.464
20858.550
1-Propanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-Propanol
Vzorec:
H₃CCH₂CH₂OH Bod varu: 97 °C (1013 hPa) Bod tání: –127 °C Hustota: 0,8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757) Bod vzplanutí: 15 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002941 CAS číslo: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN: 1274 ADR: 3,II Merck Index: 13,07934 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Boiling point | 96.9 - 97.5 °C |
Density (20/4) | 0.801 - 0.804 |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 150 APHA |
Evaporation residue | Max. 100 ppm |
Methanol | Max. 0.2 % |
Water | Max. 0.2 % |