1-Propanol, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01024.1000
1.01024.2500
1.01024.1000EA
4040
CZK
1.01024.1000
1.01024.2500
1-Propanol, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
1-Propanol
Vzorec:
H₃CCH₂CH₂OH MW: 60.1 Bod varu: 97 Bod tání: –127 °C Hustota: 0.8053 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 15 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002941 CAS číslo: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN: 1274 ADR: 3 II Merck Index: 13,07934 |
|
Výsledky specifikačního testu
Purity (GC) | ≥ 99.8 % |
Identity (IR) | conforms |
Evaporation residue | ≤ 2.0 mg/l |
Water | ≤ 0.02 % |
Acidity | ≤ 0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0.0002 meq/g |
Transmission (at 230 nm) | ≥ 70 % |
Transmission (at 240 nm) | ≥ 80 % |
Transmission (from 270 nm) | ≥ 98 % |