1-Propanol, EMPLURA®, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00996.1000
1.00996.2500
1.00996.1000EA
1570
CZK
1.00996.1000
1.00996.2500
1-Propanol, EMPLURA®, Supelco®
1-Propanol
Vzorec:
H₃CCH₂CH₂OH Bod varu: 97 °C (1013 hPa) Bod tání: –127 °C Hustota: 0,8053 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 15 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002941 CAS číslo: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN: 1274 ADR: 3,II Merck Index: 13,07934 |