1-Propanol 99.5% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
232070010
232070025
232070100
ACRO232070010EA
2880
CZK
ACRO232070010
ACRO232070025
ACRO232070100
1-Propanol 99.5% for analysis
1-Propanol
Vzorec:
H₃CCH₂CH₂OH MW: 60.1 Bod varu: 97 °C (760 mmHg) Bod tání: –127 °C Hustota: 0.8 g/cm³ Bod vzplanutí: 15 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002941 CAS číslo: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN: 1274 ADR: 3 II Merck Index: 13,07934 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Aluminium (Al) | ≤0.5 ppm |
Barium (Ba) | ≤0.1 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Aldehyde (C3H6O) | ≤0.01 % (GC) |
Acetone | ≤0.01 % (GC) |
Ethanol | ≤0.05 % (GC) |
Methanol | ≤0.05 % (GC) |
2-Propanol | ≤0.05 % (GC) |