Tisk…
1-Propanol 99+%, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
149480010 149480025 149480250
ACRO149480010EA 2380 CZK
ACRO149480010 ACRO149480025 ACRO149480250
1-Propanol 99+%, extra_pure
1-Propanol
Vzorec: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60.1
Bod varu: 97 °C (760 mmHg)
Bod tání: –127 °C
Hustota: 0.8 g/cm³
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002941
CAS číslo: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %