Tisk…
1-Pentanol, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
77597-10ML-FEA 12690 CZK
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
1-Pentanol, Supelco®
1-Pentanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Bod varu: 137,9 °C (1013 hPa)
Bod tání: –79 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002977
CAS číslo: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a61a74fc7d41d3d0682c055733fb446f2d0aaedc&vid=7e21868b9d871176c2f40670762b9016681664d6&prid=web&clid=SAPDAM