1-Pentanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol
76929-1L
76929-250ML
SIAL76929-1LEA
2930
CZK
SIAL76929-1L
SIAL76929-250ML
1-Pentanol, Sigma-Aldrich®
1-Pentanol
Vzorec:
H₃C(CH₂)₃CH₂OH Bod varu: 137,9 °C (1013 hPa) Bod tání: –79 °C Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 48 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002977 CAS číslo: 71-41-0 EINECS: 200-752-1 UN: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 13,07195 |