Tisk…
1-Oktanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: n-Octanol
A15977.0D A15977.0F A15977.AP
A15977.0DEA 8960 CZK
A15977.0D A15977.0F A15977.AP
1-Oktanol ≥99%
1-Oktanol
Purity: 99% CAS No.: 111-87-5 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 Flash Point: 81°(177°F) Physical Form: Liquid Density: 0.825 Refractive Index: 1.4290 Appearance: Colourless Odour: Sweet Melting Point: -16° Boiling Point: 193-195° Beilstein Reference: 1697461 Merck Reference: 14,6751 MDL No.: MFCD00002988
Vzorec: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Bod varu: 193…195 °C
Bod tání: –16 °C
Hustota: 0,825
Bod vzplanutí: 81 °C (177 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002988
CAS číslo: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 14,6751
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM