1-Octadecanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
258768-100G
258768-5G
SIAL258768-100GEA
1440
CZK
SIAL258768-100G
SIAL258768-5G
1-Octadecanol, Sigma-Aldrich®
1-Octadecanol
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH Bod varu: 336 °C (1013 hPa) Bod tání: 56…57 °C Hustota: 0,805…0.815 g/cm³ (60 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002823 CAS číslo: 112-92-5 EINECS: 204-017-6 Merck Index: 12,08960 |