1-Octadecanol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
129300010
129300025
ACRO129300010EA
1790
CZK
ACRO129300010
ACRO129300025
1-Octadecanol 95%
1-Octadecanol
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH Bod varu: 210 °C (15 mmHg) Bod tání: 55…58 °C Hustota: 0,805 to 0.815 g/cm³ (60 °C) Bod vzplanutí: 185 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002823 CAS číslo: 112-92-5 EINECS: 204-017-6 Merck Index: 12,08960 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder or flakes or pellets |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 55 to 60 °C |
GC | ≥94 % |