Tisk…
1-Nonanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Nonan-1-ol, n-Nonanol, 1-Nonyl alcohol, Nonyl alcohol, 1-Hydroxy nonane, n-Nonyl alcohol, Octyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06866.0100 8.06866.0250
8.06866.0100EA 863 CZK
8.06866.0100 8.06866.0250
1-Nonanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Nonanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
Bod varu: 215 °C (1013 hPa)
Bod tání: –7 °C
Hustota: 0,8419 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002990
CAS číslo: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06774
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point -7 °C
Molar Mass 144.26 g/mol
Boiling Point 214 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.4334 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.80 - 6.10 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 237 °C