1-Nonanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99%
CAS No.: 143-08-8
Molecular Formula: C9H20O
Formula Weight: 144.26
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Pleasant
Melting Point: -7°
Boiling Point: 214-216°
Beilstein Reference: 969213
Merck Reference: 14,6679
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00002990
Vzorec:
H₃C(CH₂)₇CH₂OH Bod varu: 214…216 °C Bod tání: –7 °C Hustota: 0,827 Bod vzplanutí: 75 °C (167 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002990 CAS číslo: 143-08-8 EINECS: 205-583-7 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,6679 |