Tisk…
1-Hexanol ≥98% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04393.0100 8.04393.1000 8.04393.2500
8.04393.0100EA 790 CZK
8.04393.0100 8.04393.1000 8.04393.2500
1-Hexanol ≥98% for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Hexanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Bod varu: 156 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002982
CAS číslo: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC, area%) ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.818 - 0.819
Identity (IR) passes test
Synonyms 1-Hexanol
Chemical Formula CH3(CH2)5OH