Tisk…
1-Hexadekanol, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
68824-1G-F 68824-5G-F
68824-1G-FEA 1120 CZK
68824-1G-F 68824-5G-F
1-Hexadekanol, Supelco®
1-Hexadekanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Bod varu: 305…330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 46…52 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004760
CAS číslo: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=312168fe09f9ca583272caef61893dd12135e671&vid=2aef5737e38183e9f1edead08676605ffe9e7e2e&prid=web&clid=SAPDAM