1-Hexadekanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18704.0100
8.18704.1000
8.18704.0100EA
790
CZK
8.18704.0100
8.18704.1000
1-Hexadekanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Hexadekanol
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH Bod varu: 305…330 °C (1013 hPa) Bod tání: 46…52 °C Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004760 CAS číslo: 36653-82-4 EINECS: 253-149-0 Merck Index: 13,02037 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility |
|
Melting Point | 46 - 52 °C |
Molar Mass | 242.44 g/mol |
Bulk Density | 410 - 450 kg/m3 |
Boiling Point | 305 - 330 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 155 °C DIN 51758 |
Density | 0.82 g/cm3 (50 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 235 °C DIN 51794 |