Tisk…
1-Hexadekanol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
120480010 120480025 120480100
ACRO120480010EA 1750 CZK
ACRO120480010 ACRO120480025 ACRO120480100
1-Hexadekanol 96%
1-Hexadekanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Bod varu: 344 °C (760 mmHg)
Bod tání: 47…50 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004760
CAS číslo: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %