Tisk…
1-Heptanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12793.0F A12793.AE A12793.AP
A12793.0FEA 3280 CZK
A12793.0F A12793.AE A12793.AP
1-Heptanol ≥99%
1-Heptanol
Purity: 99% CAS No.: 111-70-6 Molecular Formula: C7H16O Formula Weight: 116.20 Flash Point: 73°(163°F) Physical Form: Liquid Density: 0.820 Refractive Index: 1.4240 Appearance: Colourless Odour: Characteristic Melting Point: -34° Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 1731686 Merck Reference: 14,4661 MDL No.: MFCD00002986
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Bod varu: 175…176 °C
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0,820
Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002986
CAS číslo: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 14,4661