Tisk…
Arachidyl alcohol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Eicosanol
L08807.14 L08807.22
L08807.14EA 927 CZK
L08807.14 L08807.22
Arachidyl alcohol 96%
Arachidyl alcohol
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
MW: 298.55
Bod varu: 220…225 °C (3 mmHg)
Bod tání: 62…66 °C
Hustota: 0.841
Bod vzplanutí: 195 °C (383 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002938
CAS číslo: 629-96-9
EINECS: 211-119-4