Tisk…
Arachidyl alcohol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Eicosanol
215460050 215460250
ACRO215460050EA 2070 CZK
ACRO215460050 ACRO215460250
Arachidyl alcohol 98%
Arachidyl alcohol
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
MW: 298.55
Bod varu: 309
Bod tání: 64…66 °C
Bod vzplanutí: 194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002938
CAS číslo: 629-96-9
EINECS: 211-119-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %