1-Dodekanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Undecyl carbinol, 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxy dodecane, Lauryl alcohol, Dodecyl Alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03462.0100
8.03462.1000
8.03462.0100EA
835
CZK
8.03462.0100
8.03462.1000
1-Dodekanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Dodekanol
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH MW: 186,34 g/mol Bod varu: 260 °C (1013 hPa) Bod tání: 22…24 °C Hustota: 0,81976 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004753 CAS číslo: 112-53-8 EINECS: 203-982-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,03439 |
Výsledky specifikačního testu
Melting Point | 21-24°C |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |