1-Dodekanol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Undecyl carbinol, 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxy dodecane, Lauryl alcohol, Dodecyl Alcohol
155450010
155455000
155450100
155450050
ACRO155450010EA
2800
CZK
ACRO155450010
ACRO155455000
ACRO155450100
ACRO155450050
1-Dodekanol 98%
1-Dodekanol
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH MW: 186,34 g/mol Bod varu: 258…265 °C (760 mmHg) Bod tání: 22…27 °C Hustota: 0,835 g/cm³ Bod vzplanutí: 119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004753 CAS číslo: 112-53-8 EINECS: 203-982-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,03439 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to white Liquid or crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |