1-Dekanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
1-Hydroxy decane, 1-Decyl alcohol, Capric alcohol, Decan-1-ol, Nonyl carbinol, Decyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03463.0100
8.03463.1000
8.03463.0100EA
862
CZK
8.03463.0100
8.03463.1000
1-Dekanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Dekanol
Vzorec:
H₃C(CH₂)₈CH₂OH MW: 158,28 g/mol Bod varu: 230 °C (1013 hPa) Bod tání: 7 °C Hustota: 0,82634 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004747 CAS číslo: 112-30-1 EINECS: 203-956-9 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,02875 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 0.037 g/l (25 °C) |
Melting Point | 5 - 7 °C |
Molar Mass | 158.28 g/mol |
Boiling Point | 220 - 235 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 95 °C DIN 51758 |
Refractive Index | 1.4372 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.9 - 5.7 %(V) |
Density | 0.8 g/cm3 (20 °C) DIN 51757 |
Ignition Point | 255 °C |
Synonyms | Capric alcohol, Decyl alcohol |
Hill Formula | C10H22O |
Chemical Formula | CH3(CH2)9OH |