Tisk…
1-Dekanol 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Hydroxy decane, 1-Decyl alcohol, Capric alcohol, Decan-1-ol, Nonyl carbinol, Decyl alcohol
165760010 165760025 165760100
ACRO165760010EA 2060 CZK
ACRO165760010 ACRO165760025 ACRO165760100
1-Dekanol 98+%
1-Dekanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
MW: 158,28 g/mol
Bod varu: 220…240 °C (760 mmHg)
Bod tání: 6 °C
Hustota: 0,829 g/cm³
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004747
CAS číslo: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02875
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤3 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm