1-Butanol 99% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
22925.K2
22925.M1
22925.K2EA
2480
CZK
22925.K2
22925.M1
1-Butanol 99% for HPLC
1-Butanol
Vzorec:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Bod varu: 117…118 °C Bod tání: –90 to –89 °C Hustota: 0,810 Bod vzplanutí: 35 °C (95 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002964 CAS číslo: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3,III REACH: 01-2119484630-38 Merck Index: 14,1540 |