Tisk…
1-Butanol 99+% for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
167691000 167695000 167690025
ACRO167691000EA 1660 CZK
ACRO167691000 ACRO167695000 ACRO167690025
1-Butanol 99+% for spectroscopy
1-Butanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Bod varu: 117,6 °C (760 mmHg)
Bod tání: –89 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002964
CAS číslo: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %