1-Butanol 99%, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
107690010
107690025
107690250
107690010.EA
1560
CZK
107690010.
107690025.
107690250.
1-Butanol 99%, extra_pure
1-Butanol
Vzorec:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH MW: 74.12 Bod varu: 117.6 °C (760 mmHg) Bod tání: –89 °C Hustota: 0.81 g/cm³ Bod vzplanutí: 35 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002964 CAS číslo: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3 III REACH: 01-2119484630-38 Merck Index: 13,01539 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3980 to 1.4000 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (Coulometric) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |