Tisk…
Formaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
D134651-100ML D134651-1L D134651-2.5L
SIALD134651-100MLEA 1410 CZK
SIALD134651-100ML SIALD134651-1L SIALD134651-2.5L
Formaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Formaldehyddimethylacetal
Vzorec: CH₂(OCH₃)₂
Bod varu: 42 °C (1013 hPa)
Bod tání: –105 °C
Hustota: 0,821 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008495
CAS číslo: 109-87-5
EINECS: 203-714-2
UN: 1234
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7dc068e2803e769f0f748f5152cbff2cbfe69fc&vid=eae965f4719d855b0e2585391d097f07b53b9067&prid=web&clid=SAPDAM