Tisk…

Formaldehyddimethylacetal 99.5+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Formal, Methylal, Dimethoxymethane

115560010 115560025 115560250
ACRO115560010EA 2360 CZK
ACRO115560010 ACRO115560025 ACRO115560250
Formaldehyddimethylacetal 99.5+%
Formaldehyddimethylacetal
Vzorec: CH₂(OCH₃)₂
MW: 76.1
Bod varu: 41…42 °C (760 mmHg)
Bod tání: –105 °C
Hustota: 0.86 g/cm³
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008495
CAS číslo: 109-87-5
EINECS: 203-714-2
UN: 1234
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7dc068e2803e769f0f748f5152cbff2cbfe69fc&vid=eae965f4719d855b0e2585391d097f07b53b9067&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3525 to 1.3545 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥99.50 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR