Tisk…
Formaldehyde diethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ethylal, Diethoxymethane
47675-100ML-F 47675-500ML-F
SIAL47675-100ML-FEA 1430 CZK
SIAL47675-100ML-F SIAL47675-500ML-F
Formaldehyde diethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Formaldehyde diethyl acetal
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Bod varu: 88 °C (1013 hPa)
Bod tání: –66 °C
Hustota: 0,8319 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009246
CAS číslo: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
UN: 2373
ADR: 3,II