Tisk…
Formaldehyde diethyl acetal 99% stabilizovaný, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
296450050 296455000
ACRO296450050EA 835 CZK
ACRO296450050 ACRO296455000
Formaldehyde diethyl acetal 99% stabilizovaný, pure
Formaldehyde diethyl acetal
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Bod varu: 88 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,831 g/cm³
Bod vzplanutí: –5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009246
CAS číslo: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
UN: 2373
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3720 to 1.3760 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm (BHT)
Peroxides ≤10 ppm