aceton-dimethylacetal 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
115630010
115635000
115630025
115630100
ACRO115630010EA
3900
CZK
ACRO115630010
ACRO115635000
ACRO115630025
ACRO115630100
aceton-dimethylacetal 98+%
aceton-dimethylacetal
Vzorec:
C₅H₁₂O₂ Bod varu: 83 °C (760 mmHg) Bod tání: –47 °C Hustota: 0,84 g/cm³ Bod vzplanutí: –5 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008479 CAS číslo: 77-76-9 EINECS: 201-056-0 UN: 3271 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥98.0 % |