Tisk…
Diethylether, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
M-Clarity™ quality level = MQ100
91238-10ML-F 91238-1ML-F
91238-10ML-FEA 12450 CZK
91238-10ML-F 91238-1ML-F
Diethylether, Supelco®
Diethylether
Vzorec: (CH₃CH₂)₂O
Bod varu: 35 °C (1013 hPa)
Bod tání: –123 °C
Hustota: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011646
CAS číslo: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faf068829523a07f310982c44561665679ee7458&vid=2bb70f3aed5d0a2aeb472dc109d7c03fc739c6c0&prid=web&clid=SAPDAM