Diethylether ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
Stabilization:
4-7 ppm Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
23809.294EA
1600
CZK
23809.294
23809.328
23809.363
23809.465
Diethylether ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Diethylether
Vzorec:
(CH₃CH₂)₂O MW: 74.12 Bod varu: 35 Bod tání: –123 °C Hustota: 0.7135 Bod vzplanutí: –40 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011646 CAS číslo: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3 I REACH: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99 % |
Assay (Ionol/BHT) | 4 - 10 ppm |
Acidity | Max. 0.0003 meq/g |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Water | Max. 0.2 % |