Tisk…
Diethylether stabilised, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 5 - 10 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00921.1000 1.00921.2500
1.00921.1000EA 1240 CZK
1.00921.1000 1.00921.2500
Diethylether stabilised, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Diethylether
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Rozpouštědla třídy EMSURE® jsou vhodná pro široké spektrum klasických laboratorních aplikací a jsou často používána v regulovaných a vysoce náročných laboratořích. EMSURE® poskytuje celosvětově nejlepší a nejrozsáhlejší specifikace produktu. Prohlašujeme, že náš sortiment EMSURE® je v souladu s předpisy ACS, reagenční část Evropského lékopisu (Reag. Ph Eur) a rovněž s normami ISO.
Vzorec: (CH₃CH₂)₂O
Bod varu: 35 °C (1013 hPa)
Bod tání: –123 °C
Hustota: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011646
CAS číslo: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity (GC)
Identity (IR) conforms
Titrable acid
Density (d 20 °C/20 °C)
Acetone (GC)
Ethanol (GC)
Methanol (GC)
Peroxide (as H₂O₂)
Carbonyl compounds (as HCHO)
Carbonyl compounds (as CO)
Matter discolored by H₂SO₄ ≤ 10 Hazen
Al (Aluminium)
B (Boron)
Ba (Barium)
Ca (Calcium)
Cd (Cadmium)
Co (Cobalt)
Cr (Chromium)
Fe (Iron)
Mg (Magnesium)
Mn (Manganese)
Ni (Nickel)
Sn (Tin)
Zn (Zinc)
Evaporation residue
The product is stabilized with 5 - 10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT). -