Tisk…
Diethylether 99+% stabilised for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
Stabilization: Stabilised with ethanol
410050010 410055000
ACRO410050010EA 2920 CZK
ACRO410050010 ACRO410055000
Diethylether 99+% stabilised for spectroscopy
Diethylether
Vzorec: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12
Bod varu: 34.6 °C (760 mmHg)
Bod tání: –116 °C
Hustota: 0.714 g/cm³
Bod vzplanutí: –45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011646
CAS číslo: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3 I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
GC ≥99.0 % (Excluding stabilizer)
UV at 400 nm A: ≤0.004
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 1 % w/w Ethanol
Peroxides ≤5 ppm (as H2O2)