Tisk…
1-Ethylpropylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Pentylamine, 3-Aminopentane, Pentan-3-amine
L02250.14 L02250.22 L02250.06
L02250.14EA 3420 CZK
L02250.14 L02250.22 L02250.06
1-Ethylpropylamine 98%
1-Ethylpropylamine
Vzorec: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Bod varu: 89…91 °C
Hustota: 0,748
Bod vzplanutí: 2 °C (35 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008096
CAS číslo: 616-24-0
EINECS: 210-471-6
UN: 1106
ADR: 3,II