Tisk…
Izopropylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Aminopropane
59330-1L-F 59330-2.5L-F
SIAL59330-1L-FEA 1150 CZK
SIAL59330-1L-F SIAL59330-2.5L-F
Izopropylamin, Sigma-Aldrich®
Izopropylamin
Vzorec: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Bod varu: 32,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –101 °C
Hustota: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008082
CAS číslo: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
UN: 1221
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05229