Tisk…
Izopropylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07476.0100 8.07476.1000 8.07476.2500
8.07476.0100EA 801 CZK
8.07476.0100 8.07476.1000 8.07476.2500
Izopropylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Izopropylamin
Vzorec: C₃H₉N
Bod varu: 32,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –101 °C
Hustota: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008082
CAS číslo: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
UN: 1221
ADR: 3 (8),I
Merck Index: 13,05229
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point -101 °C
Molar Mass 59.11 g/mol
Boiling Point 31 - 33 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 632 hPa (20 °C)
Flash Point -37 °C
Refractive Index 1.3746 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 - 10.4 %(V)
Density 0.69 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (700 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 330 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid