Tisk…
Izopropylamin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
148920010 148920025 148920250 148920100
ACRO148920010EA 1660 CZK
ACRO148920010 ACRO148920025 ACRO148920250 ACRO148920100
Izopropylamin 99%
Izopropylamin
Vzorec: C₃H₉N
Bod varu: 33…34 °C (760 mmHg)
Bod tání: –101 °C
Hustota: 0,69 g/cm³
Bod vzplanutí: –37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008082
CAS číslo: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
UN: 1221
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05229
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3725 to 1.3755 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA