Tisk…
Tetradecylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Tetradecylamine, 1-Aminotetradecane, n-Tetradecylamine, Tetradecan-1-amine
138100100 138100050 138100500
ACRO138100100EA 2190 CZK
ACRO138100100 ACRO138100050 ACRO138100500
Tetradecylamine 98%
Tetradecylamine
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₂CH₂NH₂
MW: 213,41 g/mol
Bod varu: 291 °C (760 mmHg)
Bod tání: 37…42 °C
Hustota: 0,993 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008157
CAS číslo: 2016-42-4
EINECS: 217-950-9
UN: 3259
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to pink Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Elemental Analysis 48.8 to 59.6 % (O)